Xanten-9-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1180-100G OR1180-500G
APOSOR1180-100GEA 0 EUR
APOSOR1180-100G APOSOR1180-500G
Xanten-9-ona
Xanten-9-ona
Formula: C₁₃H₈O₂
Pto. Ebullición: 349…350 °C/730mmHg
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005060
Núm. CAS: 90-47-1