Ácido vaníllico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
OR1181-100G OR1181-25G OR1181-5G
APOSOR1181-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1181-100G APOSOR1181-25G APOSOR1181-5G
Ácido vaníllico
Ácido vaníllico
Formula: C₈H₈O₄
Pto. de fusión: 210…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002551
Núm. CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8