Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1182-100G OR1182-25G OR1182-500G
APOSOR1182-100GEA 0 EUR
APOSOR1182-100G APOSOR1182-25G APOSOR1182-500G
Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico 97+%
Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004659
Núm. CAS: 498-00-0