3-Bromo-4-hidroxibenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1184-25G OR1184-100G
APOSOR1184-25GEA 52.2 EUR
APOSOR1184-25G APOSOR1184-100G
3-Bromo-4-hidroxibenzaldehído 97%
3-Bromo-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. de fusión: 125…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017348
Núm. CAS: 2973-78-6