4-Boronobenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Sulphamoylbenzeneboronic acid, (4-Aminosulphonylphenyl)boronic acid
OR1186-5G OR1186-1G OR1186-10G
APOSOR1186-5GEA 290 EUR
APOSOR1186-5G APOSOR1186-1G APOSOR1186-10G
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
4-Boronobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Pto. de fusión: 250…256 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659839
Núm. CAS: 613660-87-0