Ácido 2-bromo-5-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA 95.7 EUR
APOSOR1188-1G APOSOR1188-250MG
Ácido 2-bromo-5-metoxifenilborónico
Ácido 2-bromo-5-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BBrO₃
Pto. de fusión: 214…216 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659859
Núm. CAS: 89694-44-0