N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole, N-METHYLPYRROLE-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER, 1-Methyl-1H-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester
OR1189-1G OR1189-5G OR1189-500MG
APOSOR1189-1GEA 66.7 EUR
APOSOR1189-1G APOSOR1189-5G APOSOR1189-500MG
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₈BNO₂
MW: 207.08 g/mol
Pto. de fusión: 44…50 °C
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06659917
Núm. CAS: 850567-47-4