4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11919-1G OR11919-5G OR11919-25G
APOSOR11919-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11919-1G APOSOR11919-5G APOSOR11919-25G
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256.1390 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463697
Núm. CAS: 5892-99-9