4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1192-1G OR1192-50MG OR1192-5G
APOSOR1192-1GEA 241 EUR
APOSOR1192-1G APOSOR1192-50MG APOSOR1192-5G
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₉BN₂O₃S
Pto. de fusión: 206…210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659877
Núm. CAS: 850568-26-2