5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-N-isopropylpyridine-2-carboxamide
OR11920-1G OR11920-5G
APOSOR11920-1GEA 143 EUR
APOSOR11920-1G APOSOR11920-5G
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide
Formula: C₉H₁₁BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801058
Núm. CAS: 845305-90-0