5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11929-1G OR11929-100MG OR11929-500MG
APOSOR11929-1GEA 418 EUR
APOSOR11929-1G APOSOR11929-100MG APOSOR11929-500MG
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801026
Núm. CAS: 52829-70-6