2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloro-3-methylaniline
OR11931-1G OR11931-25G OR11931-5G
APOSOR11931-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11931-1G APOSOR11931-25G APOSOR11931-5G
2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
2,6-Dichloro-m-toluidine
Formula: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,0432 g/mol
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007676
Núm. CAS: 64063-37-2