4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-p-anisic acid, 2-Nitro-4-methoxybenzoic acid
OR11932-25G OR11932-5G
APOSOR11932-25GEA 125 EUR
APOSOR11932-25G APOSOR11932-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Pto. de fusión: 196…201 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972109
Núm. CAS: 33844-21-2