3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR11933-1G
OR11933-250MG
APOSOR11933-1GEA
328
EUR
APOSOR11933-1G
APOSOR11933-250MG
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₇BCl₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800882 Núm. CAS: 957120-97-7 |