4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11936-1G OR11936-100MG OR11936-5G
APOSOR11936-1GEA 241 EUR
APOSOR11936-1G APOSOR11936-100MG APOSOR11936-5G
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide 98%
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide
Formula: C₁₀H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800901
Núm. CAS: 82225-32-9