5-Amino-2-clorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-aminophenol
OR11940-100G OR11940-25G
APOSOR11940-100GEA 237 EUR
APOSOR11940-100G APOSOR11940-25G
5-Amino-2-clorofenol
5-Amino-2-clorofenol
Formula: C₆H₆ClNO
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01707858
Núm. CAS: 6358-06-1