2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(1-Pyrazolyl)ethanol
OR11946-1G OR11946-250MG
APOSOR11946-1GEA 42.2 EUR
APOSOR11946-1G APOSOR11946-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Formula: C₅H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00046076
Núm. CAS: 6314-23-4