2-Bromo-2,6-diclorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
OR11949-1G OR11949-250MG
APOSOR11949-1GEA 174 EUR
APOSOR11949-1G APOSOR11949-250MG
2-Bromo-2,6-diclorotolueno
2-Bromo-2,6-diclorotolueno
Formula: C₇H₅BrCl₂
MW: 239.93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801039
Núm. CAS: 115615-19-5