Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1195-5G OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA 27.7 EUR
APOSOR1195-5G APOSOR1195-25G
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
Pto. de fusión: 106…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659858
Núm. CAS: 89694-46-2