7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 126 EUR
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formula: C₉H₇N₃O
Pto. de fusión: 215…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801017
Núm. CAS: 834869-04-4