4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11964-5G
APOSOR11964-5GEA 102 EUR
APOSOR11964-5G
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
Formula: C₈H₁₀ClN₃O
MW: 199,6375 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00574575
Núm. CAS: 17259-32-4