4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(6-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
OR11965-1G OR11965-5G
APOSOR11965-1GEA 128 EUR
APOSOR11965-1G APOSOR11965-5G
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Formula: C₈H₁₀ClN₃O
MW: 199,64 g/mol
Pto. de fusión: 149…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466219
Núm. CAS: 22177-92-0