2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11971-100MG
APOSOR11971-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR11971-100MG
2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878327
Núm. CAS: 957062-65-6