trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11972-25G OR11972-5G
APOSOR11972-25GEA 43.5 EUR
APOSOR11972-25G APOSOR11972-5G
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009964
Núm. CAS: 38289-29-1