1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected, 1-tert-Butyl 4-methyl piperidine-1,4-dicarboxylate
OR11974-100G OR11974-25G
APOSOR11974-100GEA 40.6 EUR
APOSOR11974-100G APOSOR11974-25G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.2994 g/mol
Pto. de fusión: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183584
Núm. CAS: 124443-68-1