1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrCl₂NO₂
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780670
Núm. CAS: 93361-94-5