2-Amino-5-bromopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-piridilamina
OR12001-100G OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA 21.9 EUR
APOSOR12001-100G APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-bromopiridina 98%
2-Amino-5-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006323
Núm. CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9