2,5-Dibromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12002-100G OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA 24.8 EUR
APOSOR12002-100G APOSOR12002-25G
2,5-Dibromopiridina
2,5-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006221
Núm. CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6