2-Formyl-6-picoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
OR12003-25G
APOSOR12003-25GEA 69.6 EUR
APOSOR12003-25G
2-Formyl-6-picoline
2-Formyl-6-picoline
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. de fusión: 31…33 °C
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006291
Núm. CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8