3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 27.7 EUR
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C
Densidad: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101764
Núm. CAS: 7686-77-3