5-Methylisophthalic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR12006-100G
OR12006-25G
OR12006-5G
APOSOR12006-100GEA
66.7
EUR
APOSOR12006-100G
APOSOR12006-25G
APOSOR12006-5G
5-Methylisophthalic acid
5-Methylisophthalic acid
Formula:
C₉H₈O₄ Pto. de fusión: 299…303 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013986 Núm. CAS: 499-49-0 EINECS: 207-881-2 |