5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12007-1G
APOSOR12007-1GEA 91.5 EUR
APOSOR12007-1G
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol
Formula: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043626
Núm. CAS: 13532-77-9