4-Nitrobenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12008-100G OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA 49.3 EUR
APOSOR12008-100G APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehído 95%
4-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. de fusión: 103…106 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007346
Núm. CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5