3-Hidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12009-100G OR12009-1KG OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA 23.2 EUR
APOSOR12009-100G APOSOR12009-1KG APOSOR12009-500G
3-Hidroxibenzaldehído 98%
3-Hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 191 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003368
Núm. CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9