4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-4-propoxybenzeneboronic acid, (3-Methyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1201-1G OR1201-5G
APOSOR1201-1GEA 69.6 EUR
APOSOR1201-1G APOSOR1201-5G
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194.0400 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659872
Núm. CAS: 279262-88-3