4-Clorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 132 EUR
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Clorobenzaldehído 98%
4-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 213…214 °C
Pto. de fusión: 45…50 °C
Densidad: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003379
Núm. CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III