2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-6,8-dibromoquinoline-3-carboxamide
OR12013-1G OR12013-5G
APOSOR12013-1GEA 270 EUR
APOSOR12013-1G APOSOR12013-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Formula: C₁₀H₇Br₂N₃O
MW: 345 g/mol
Pto. de fusión: 283…286 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689708
Núm. CAS: 937601-68-8