2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR12014-1G OR12014-5G
APOSOR12014-1GEA 270 EUR
APOSOR12014-1G APOSOR12014-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₀H₅Br₂N₃
Pto. de fusión: 313…315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689714
Núm. CAS: 937601-73-5