3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR12029-1G
OR12029-5G
APOSOR12029-1GEA
336
EUR
APOSOR12029-1G
APOSOR12029-5G
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formula:
C₂₃H₂₂O₄ Pto. de fusión: 73…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08689783 Núm. CAS: 937602-05-6 |