3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3,5-Dimethyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1203-100G OR1203-25G OR1203-5G
APOSOR1203-100GEA 538 EUR
APOSOR1203-100G APOSOR1203-25G APOSOR1203-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208.0619 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865178
Núm. CAS: 357611-51-9