4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 415 EUR
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formula: C₂₃H₂₂O₄
MW: 362,43 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689784
Núm. CAS: 937602-07-8