3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
OR12031-1G
OR12031-5G
APOSOR12031-1GEA
336
EUR
APOSOR12031-1G
APOSOR12031-5G
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Formula:
C₂₄H₂₄O₄ Pto. de fusión: 94…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08689785 Núm. CAS: 937602-09-0 |