8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12034-1G OR12034-5G
APOSOR12034-1GEA 125 EUR
APOSOR12034-1G APOSOR12034-5G
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Formula: C₁₄H₁₉N₃O
MW: 245.33 g/mol
Pto. de fusión: 187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689731
Núm. CAS: 785782-25-4