5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
OR12042-1G OR12042-5G
APOSOR12042-1GEA 23.2 EUR
APOSOR12042-1G APOSOR12042-5G
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Pto. de fusión: 287…288 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00022705
Núm. CAS: 7254-19-5