3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
OR12045-1G
APOSOR12045-1GEA 180 EUR
APOSOR12045-1G
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formula: C₁₅H₁₁BrN₂OS
MW: 347,24 g/mol
Pto. de fusión: 312…314 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00175729
Núm. CAS: 883042-74-8