3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
OR12047-1G OR12047-5G
APOSOR12047-1GEA 180 EUR
APOSOR12047-1G APOSOR12047-5G
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formula: C₁₅H₁₁BrN₂OS
MW: 347,24 g/mol
Pto. de fusión: 344…346 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689700
Núm. CAS: 937601-63-3