{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR12048-10G OR12048-1G OR12048-5G
APOSOR12048-10GEA 1350 EUR
APOSOR12048-10G APOSOR12048-1G APOSOR12048-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689741
Núm. CAS: 937012-94-7