2-Bromo-4-metilimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-metil-1H-imidazol
OR1205-1G OR1205-5G
APOSOR1205-1GEA 56.7 EUR
APOSOR1205-1G APOSOR1205-5G
2-Bromo-4-metilimidazol
2-Bromo-4-metilimidazol
Formula: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659904
Núm. CAS: 23328-88-3