2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12051-5G OR12051-1G OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA 24.8 EUR
APOSOR12051-5G APOSOR12051-1G APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Pto. de fusión: 51…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272200
Núm. CAS: 49669-13-8