6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12053-1G OR12053-25G OR12053-5G
APOSOR12053-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12053-1G APOSOR12053-25G APOSOR12053-5G
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,04 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462868
Núm. CAS: 88145-89-5